Learn More
Thermo Scientific™ Revêtements de port d’injection avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific™ Trace et Focus SSL
Code produit 10197594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Revêtement droit divisé
Revêtement droit non divisé
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10197594 Revêtement droit divisé 5 pièces
10390855 Revêtement droit non divisé 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10197594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 453T2131
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’un haut degré de reproductibilité avec les revêtements de ports d’injection Thermo Scientific avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific Trace et Focus SSL.
Bénéficiez d’un haut degré de reproductibilité avec les revêtements de ports d’injection Thermo Scientific avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific Trace et Focus SSL. Hautement désactivé et produit selon des tolérances strictes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 453T2131
Quantité 5
Longueur (métrique) 105 mm
Matériau de remplissage CarboFrit
Product Type Revêtement droit divisé
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm
À utiliser avec (équipement) Revêtement droit divisé