Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Code produit 10299954 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,75 mm
1mm
1 mm
2 mm
3mm
3 mm
4 mm
5mm
5 mm
Mixte
Longueur (métrique):
105mm
105 mm
120mm
120 mm
78,5 mm
Mixte
Quantité:
1
2
5
25
Product Type:
Boîte d’inserts mixtes
Doublure PTV, Tenax TA
Doublure sans fente, cône simple
Doublure sans fente, double cône
FocusLiner à débit divisé
FocusLiner à débit non divisé
Insert PTV
Insert PTV Silcosteel
Insert PTV avec revêtement fritté
Insert PTV avec trois baffles
Insert PTV métallique Siltek
Insert PTV à baffles
Insert cyclo avec double entrée conique
Insert de précision
Insert de précision à débit non divisé
Insert droit PTV
Insert droit PTV (désactivé)
Insert droit direct
Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam
Insert droit à débit non divisé
Insert droit à débit non divisé (Siltek)
Insert à baffles PTV (Siltek)
Insert à débit divisé / non divisé
Insert à débit non divisé
Insert à débit non divisé avec double entrée conique
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique
Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé
Revêtement droit divisé
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
25 pièces
5 pièces
76 product options available for selection
Product selection table with 76 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Quantité Product Type unitSize
10299954 2 mm 120 mm 2 Insert PTV métallique Siltek 2 pièces
10428854 1 mm 120 mm 2 Insert PTV métallique Siltek 2 pièces
11827310 1 mm 120 mm 2 Insert PTV Silcosteel 2 pièces
10651324 5 mm 105 mm 5 Revêtement droit divisé 5 pièces
10572075 3 mm 105 mm 5 Revêtement droit divisé 5 pièces
10455173 5 mm 105 mm 5 Insert droit à débit non divisé 5 pièces
11827290 1 mm 120 mm 5 Insert droit PTV 5 pièces
10651914 2 mm 120 mm 5 Insert droit PTV -
10209964 2 mm 120 mm 5 Insert PTV avec revêtement fritté 5 pièces
10714847 1 mm 120 mm 5 Insert PTV avec trois baffles 5 pièces
11877350 0,75 mm 105 mm 5 Insert à débit divisé / non divisé 5 pièces
10732527 5mm 105mm 25 Revêtement droit divisé 25 pièces
10732147 3mm 105mm 25 Revêtement droit divisé 25 pièces
11520964 5 mm 105 mm 25 Insert droit à débit non divisé 25 pièces
10619865 1mm 120mm 25 Insert droit PTV 25 pièces
10690616 2 mm 120 mm 25 Insert droit PTV 25 pièces
10147694 1mm 120mm 25 Insert PTV avec trois baffles 25 pièces
10416113 5 mm 105 mm 5 FocusLiner à débit divisé 5 pièces
10300875 2 mm 120 mm 5 Insert à baffles PTV (Siltek) 5 pièces
10594465 3 mm 105 mm 5 Insert droit à débit non divisé (Siltek) 5 pièces
10314273 5 mm 105 mm 5 FocusLiner à débit non divisé 5 pièces
10751957 5 mm 105 mm 5 Insert de précision à débit non divisé 5 pièces
10489614 5 mm 105 mm - FocusLiner à débit non divisé 25 pièces
10764247 5 mm 105 mm 25 FocusLiner à débit divisé 25 pièces
10761957 5 mm 105 mm 25 FocusLiner à débit non divisé 25 pièces
10053004 2 mm 120 mm 5 Insert droit PTV (désactivé) 2 pièces
10209174 2 mm 120 mm 2 Insert PTV métallique Siltek 2 pièces
15237498 4 mm 78,5 mm 5 Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam 5 pièces
15247498 Mixte Mixte 5 Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé 5 pièces
10190553 3 mm 105 mm 5 Insert droit à débit non divisé 5 pièces
15458000 5 mm 105 mm 1 Insert droit direct 1 pièce
15488000 3 mm 105 mm 1 Revêtement droit divisé -
15418010 3 mm 105 mm 1 Insert à débit non divisé -
15448010 5 mm 105 mm 1 Insert à débit non divisé -
15468000 5 mm 105 mm 5 Insert droit direct 5 pièces
15498000 3 mm 105 mm 5 Revêtement droit divisé 5 pièces
15428010 3 mm 105 mm 5 Insert à débit non divisé 5 pièces
15408000 4 mm 78,5 mm 5 Insert de précision 5 pièces
15438000 1 mm 78,5 mm 5 Insert droit direct 5 pièces
15457980 4 mm 78,5 mm 5 Insert à débit divisé / non divisé 5 pièces
15487980 4 mm 78,5 mm 5 Insert à débit divisé / non divisé 5 pièces
15417990 4 mm 78,5 mm 5 Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 5 pièces
15447990 4 mm 78,5 mm 5 Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 5 pièces
15477990 4 mm 78,5 mm 5 Insert à débit non divisé avec double entrée conique 5 pièces
15458010 5 mm 105 mm 5 Insert à débit non divisé 5 pièces
15488010 5 mm 105 mm 5 Insert de précision 5 pièces
15478000 5 mm 105 mm 25 Insert droit direct 25 pièces
15408010 3 mm 105 mm 25 Revêtement droit divisé 25 pièces
15438010 3 mm 105 mm 25 Insert à débit non divisé 25 pièces
15468010 5 mm 105 mm 25 Insert à débit non divisé -
15447980 4 mm 78,5 mm 1 Insert à débit divisé / non divisé -
15497990 4 mm 78,5 mm 1 Insert de précision 1 pièce
15477980 4 mm 78,5 mm 1 Insert à débit divisé / non divisé 1 pièce
15428000 1 mm 78,5 mm 1 Insert droit direct -
15407990 4 mm 78,5 mm 1 Doublure sans fente, cône simple -
15467990 4 mm 78,5 mm 1 Doublure sans fente, double cône -
15437990 4 mm 78,5 mm 1 Doublure sans fente, cône simple -
15418000 4 mm 78,5 mm 25 Insert de précision 25 pièces
15467980 4 mm 78,5 mm 25 Insert à débit divisé / non divisé 25 pièces
15497980 4 mm 78,5 mm 25 Insert à débit divisé / non divisé 25 pièces
15448000 1 mm 78,5 mm 25 Insert droit direct 25 pièces
15427990 4 mm 78,5 mm 25 Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 25 pièces
15487990 4 mm 78,5 mm 25 Insert à débit non divisé avec double entrée conique 25 pièces
15457990 4 mm 78,5 mm 25 Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 25 pièces
15438020 2 mm 120 mm 1 Insert PTV à baffles -
15478010 5 mm 105 mm 1 Insert de précision 1 pièce
15408020 5 mm 105 mm 1 Insert de précision à débit non divisé -
15640249 1 mm 120 mm 5 Insert PTV 5 pièces
15448020 2 mm 120 mm 5 Insert PTV à baffles 5 pièces
15418020 5 mm 105 mm 5 Insert de précision à débit non divisé 5 pièces
15458020 2 mm 120 mm 25 Insert PTV à baffles -
15498010 5 mm 105 mm 25 Insert de précision 25 pièces
15428020 5 mm 105 mm 25 Insert de précision à débit non divisé 25 pièces
15548813 Mixte Mixte 5 Boîte d’inserts mixtes 5 pièces
16646912 4 mm 78,5 mm 5 Insert cyclo avec double entrée conique 5 pièces
30130381 2 mm 120 mm 1 Doublure PTV, Tenax TA 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 76 options available.
76 options
Code produit 10299954 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45322044
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
  • une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
  • des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
  • une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
  • un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau de remplissage Aucun
Product Type Insert PTV métallique Siltek
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 2,75 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments Thermo Scientific