Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Code produit 10241572 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
10241572 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10241572 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3810390
Expédition estimée: 08-12-2026
Buses d'injection ID 220 avec supports en plastique, Ø 6, longueur 220 mm
  • Convient aux unités d’injecteurs mobiles standard et aux paniers à injection
  • Convient à la mesure des flacons et des tubes à essai, par exemple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de produit Buse d’injection
Couleur Acier inox, noir
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 220 mm
Diamètre (métrique) 6 mm