Learn More
B Braun™ Seringue de dosage fin Injekt™-F
Code produit 10303002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10303002 1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10303002 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 9166017V
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène / polyéthylène. La seringue de dosage fin B. Braun™ Injekt™-F présente une graduation noire à contraste élevé pour une lisibilité optimale.
    • En polypropylène / polyéthylène
    • Piston vert
    • Corps très transparent
    • Graduation noire à contraste élevé, marquage permanent, lisibilité idéale
    • Pic de déplacement : Réduit le volume résiduel et minimise les pertes inutiles de médicaments
    • Cône Luer centré
    • Butée arrière sûre du piston
    • Aspiration facile jusqu’au volume maximum
    • Sans latex / sans PVC
    • Sans huile de silicone
    • Conditionnement stérile unique (en boîte de 100 pièces)
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7886-1
Matériau Polyéthylène, Polypropylène
Couleur Piston vert
Description Graduation noire
À utiliser avec (application) Idéale pour les injections simples, les vaccinations et bien plus
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 2 parties à cône Luer centré
Jetable Usage unique
Quantité 100/Bte
Volume (métrique) 1 ml
Type de connexion Cône Luer centré
Graduated Oui