Learn More
behr Labor-Technik™ Système de digestion rapide InKjel™ 1225M
Code produit 10084160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10084160 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10084160 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5065.67€
    4125.97€ / 1 pièces
    Économisez 939.70€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Rack à plusieurs niveaux, unité d’élimination des vapeurs, rack d’insertion, tubes de digestion en verre.
Les unités de digestion de la série modèle behrotest™ InKjel sont équipées d’un élément de chauffage infrarouge hautes performances. La qualité et la position de l’élément chauffant infrarouge behr garantissent aux utilisateurs des phases de chauffage identiques et des températures de digestion à toutes les positions d’échantillons.
  • Phases de chauffage identiques, températures de digestion sur toutes les fentes d’échantillonnage
  • Les tubes sont suspendus dans le rack, ne touchent pas le fond du digesteur
  • Chauffage direct des échantillons par chauffage IR
  • Chauffe-quartz de haute qualité
  • Chauffage constant des échantillons à 410°C en 10 minutes
  • Bouton de commande rotatif
Applications :
  • Détermination de l’azote à l’aide de la méthode Kjeldahl
  • Tests de digestion à haute température
Spécification
Type de produit Système de digestion rapide infrarouge
Description Système de digestion rapide infrarouge InKjel 1225 M pour déterminer l’azote dans 12 récipients en verre de 250 ml, avec réglage manuel de la puissance
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Détermination Kjeldahl de l’azote
Nbre de positions 12
Température (impériale) maximale 752deg;F
Température (métrique) maximale 400deg;C