Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ DES™ Câble
Product Code. 31454080
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1.2 m
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) du câble
31454080 1.2 m
31454046 3 m
31454050 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31454080 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 31052331
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Câble numérique conçu pour une connexion sécurisée avec DES des capteurs assurant une transmission stable du signal et des résultats de mesure fiables.
  • Un seul câble pour tous les paramètres numériques
  • DES™ - Diagnostiquable, efficace et durable :
    • Amélioration de l'efficacité grâce au diagnostic des capteurs
    • Résolution plus rapide des problèmes, réduction des temps d'arrêt, durée de vie maximale des capteurs et prise en charge de la maintenance préventive.
  • Gardez une longueur d'avance : la fonction de diagnostic du capteur surveille son état, facilite la maintenance préventive, optimise sa durée de vie et évite sa mise au rebut prématurée.
  • Investissement durable : DES™ Les capteurs numériques sont un choix judicieux. Le fait de conserver l'électronique de mesure et de ne remplacer que la tige du capteur en fin de vie, ou le câble détachable compatible avec tous les capteurs, contribue à réduire le gaspillage de matériaux et donc l'empreinte écologique.
  • Augmenter la productivité et l'efficacité : Grâce au diagnostic des erreurs, les instructions à l'utilisateur accompagnées de recommandations de dépannage permettent une résolution plus rapide des problèmes, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Cela minimise également les erreurs de manipulation, réduisant ainsi le besoin de formation spécialisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Câble
Longueur (métrique) du câble 1.2 m