Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH InLab™ Max Pro-ISM
Code produit 15519611 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
15519611 Multibroche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15519611 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30248830
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode de pH tout usage dotée d’un manchon en verre fixe pour éviter toute entrée et obstruction des polluants dans la jonction.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Force ionique élevée
  • Échantillons à haute température
  • Eaux usées
  • Tampons TRIS
  • Échantillons pharmaceutiques & biologiques
  • Solvants organiques
  • Jus de fruit
  • Eau
  • Laboratoire général
Accessoires & entretien
  • Jonction à manchon en verre fixe
  • KCI 3M rechargeable (51350072) - Garder la sonde remplie d’électrolyte pour des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Multibroche
Jonction Manchon en verre fixe
Matériau Arbre en verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management)
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Multibroche vers BNC/RCA (30281896)
Référence interne ARGENTHAL™ avec trappe Ag+
Membrane Verre HA
Modèle InLab™ Max Pro-ISM
Conditions de stockage Solution de stockage InLab
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du tube 120 mm
Diamètre (métrique) du corps 12 mm