Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion S7
Code produit 15579651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7-Aucun
S7-BNC
S7-BNC, étanche IP67
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
Longueur (métrique) du câble:
1.2 m
3.0 m
5.0 m
10 m
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Longueur (métrique) du câble unitSize
15579651 S7-BNC 3.0 m 1 pièce
15569651 S7-BNC 1.2 m 1 pièce
15589651 S7-BNC 5.0 m 1 pièce
15599651 S7-BNC, étanche IP67 1.2 m 1 pièce
15519661 S7-DIN 19262 3.0 m 1 pièce
15509661 S7-DIN 19262 1.2 m 1 pièce
15529661 S7-DIN 19262 5.0 m 1 pièce
15569661 S7-Lemo 00 1.2 m 1 pièce
15579661 S7-Aucun 3.0 m 1 pièce
15589661 S7-Aucun 5.0 m 1 pièce
15599661 S7-Aucun 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15579651 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30281916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.05€
    95.00€ / 1 pièces
    Économisez 9.05€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câbles d'électrodes à connecter Mettler Toledo InLab capteurs à n'importe quel Mettler Toledo mètre.
  • Détachable
  • Réutilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7-BNC
À utiliser avec (équipement) Capteurs Mettler Toledo InLab
À utiliser avec (application) Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure
Longueur (impériale) du câble 9.8 ft
Longueur (métrique) du câble 3.0 m