Learn More
Mettler Toledo™ Kit InLab™ Trace
Code produit 12946387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,8 m
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
12946387 1,8 m 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12946387 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30014099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00€
    2757.12€ / 1 kits
    Économisez 492.88€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Type Kit Trace
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du câble 1,8 m