Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’entrée pour distributeur de flacons autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Fabriqué en matériel FEP
- Tube télescopique ; la longueur est réglable
- Côté plus large : Dia. ext. : 9 mm, dia. int. : 8 mm
- Côté plus étroit : Dia. ext. : 7 mm, dia. int. : 6 mm
Certifications
Certification CE, ISO 13485-2003, ISO 9001-2008, conformité selon la norme ISO 8655
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification CE, ISO 13485-2003, ISO 9001-2008, conformité selon la norme ISO 8655 |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de flacons autoclavables Fisherbrand |
| Longueur (métrique) | de 190 à 370 mm |