Learn More
Eppendorf™ Agitateur incubateur Innova™ 40R
Code produit 12528886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
1,9 cm
2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
12528886 2,5 cm 1 pièce
12518886 1,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12528886 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M12990096
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces agitateurs incubateurs polyvalents pour prendre en charge les applications à grande vitesse et les charges de travail lourdes. Les agitateurs incubateurs New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R offrent de larges plages de température pour la culture d’une grande variété d’organismes dans des flacons jusqu’à 3 litres.
  • Son fonctionnement extrêmement silencieux contribue au confort de votre environnement de travail
  • Le dispositif d’entraînement contrebalancé à triple excentration est logé dans un boîtier en fonte et assure un fonctionnement sans vibration et sans souci pendant plusieurs années
  • Modèle de table compact – Se pose facilement sur le plan de travail et peut contenir des flasques jusqu'à 3 litres.
  • Le couvercle transparent permet de visualiser facilement les cultures et se soulève facilement pour accéder à tous les échantillons
  • Plateforme d'accessoires polyvalente (vendue séparément) pouvant accueillir des flacons jusqu'à 3 L ainsi que des supports pour tubes à essai et des supports pour microplaques.
  • Certifiés Répond aux normes cETL, UL, CSA et CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm
Vitesse de rotation 25 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité 3 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 76,2 cm
Hauteur (métrique) 101,6 cm
Largeur (métrique) 55,9 cm
Modèle Innova 40R
Plage de durée 0,01 à 99h59, en continu