Learn More
Eppendorf™ Ensemble agitateur pour microbiologie Innova 42R.
Code produit 17159114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
2,5 cm (1 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
17159114 2,5 cm (1 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17159114 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13350216
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une polyvalence totale, l’agitateur incubateur Eppendorf Innova 42R (réfrigéré) est empilable, il peut être placé dans de nombreux emplacements et dispose de plusieurs options utilisateur. Il inclut : un tiroir de culture statique, un collecteur de dégazage, une alarme à distance, un moniteur d’humidité et un bac de rétention.
Ensemble de découverte mAb : Solution de polyvalence en biologie moléculaire pour la construction et l’expression des plasmides dans les bactéries (volume moyen). L’ensemble comprend 1 x New Brunswick™ Innova™ 42R (agitateur réfrigéré, course 25 mm / 1 po), 1 x plateforme universelle, 1 x portoir pour tubes à essai, moyen, chacune 3 x pinces pour flacon Erlenmeyer 250 ml/500 ml/1 L, 230 V/50 Hz (UE)
  • Grande capacité dans un faible encombrement : par exemple, flacons de 4 x 5 L ou 2 x 6 L sur plateforme universelle ; encombrement 4 731 cm2 / 733 po2 (largeur 63,5 cm /25 po, profondeur 74,5 cm/29,3 po)
  • Manipulation ergonomique et sûre de l’interface : Les commandes et l’affichage montés sur le dessus rendent la courbure inutile pendant la manipulation, ils empêchent les changements accidentels de paramètres, et peut être atteints facilement même dans un double empilage
  • Produit facile à nettoyer : L’éjecteur de déversements et le bac de déversement intégré drainable avec des coins arrondis protègent l’entraînement contre les déversements accidentels (peut être utilisé comme réservoir d’eau pour réduire l’évaporation des échantillons) ; lampe UV germicide flux d’air en option
  • Flexibilité de la position du laboratoire : Position du laboratoire sur ou sous paillasse, empilable 2x
  • Culture statique parallèle : Étagère statique réglable en hauteur incluse, tiroir de culture en option et étagères supplémentaires disponibles
  • Contrôle visuel des échantillons : Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne, ce qui évite d’ouvrir la porte
  • Fiable 24 / 7 avec des charges élevées : Entraînement contrebalancé à triple excentration éprouvé et testé (trois arbres de support de poids), charge max. 15 kg
  • Programmation : Programmation en continu, temporisée ou en plusieurs étapes (15 étapes), stocke jusqu’à quatre programmes
  • Options et accessoires : Course 19 ou 25 mm, banque de lumière photosynthétique, lumière germicide UV, tiroir de culture pour la protection par évaporation des plaques de gélose, étagères statiques supplémentaires (une incluse), surveillance de l’humidité, surveillance à distance avec VisioNize™ Lab Suite et plus encore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm (1 in)
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min (25 à 300 tr/min avec des flacons) > 500 mL dans les dispositifs empilés)
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Dimensions (L x l x H) 74,5 x 63,5 x 81,8 cm (25 x 29,3 x 32,8 in)
Plage de durée 0,1 à 99,9 heures, en continu