Learn More
Eppendorf™ Agitateur incubateur Innova™ 43R
Code produit 11310025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
11310025 2,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 11310025 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13200006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Utilisez ces agitateurs incubateurs polyvalents pour prendre en charge les applications à grande vitesse et les charges de travail lourdes. Les agitateurs incubateurs New Brunswick Scientific™ Innova™ 43R permettent de manipuler de grandes quantités ou de grands volumes de cultures avec précision et facilité.
  • Agitateur/incubateur de type console avec entraînement à triple excentration offrant une grande capacité d’agitation pour flacons jusqu’à 6 litres
  • Les commandes programmables du système Innova modifient automatiquement la température, la vitesse et les lampes UV germicides et photosynthétiques en option à intervalles réguliers
  • Commandes et écran montés sur le dessus pour une visualisation et un réglage aisés et ergonomiques
  • Le relâchement de la pédale avec couvercle à ouverture facile permet un fonctionnement mains libres
  • Port RS-232 pour l’enregistrement des données
  • Le réservoir d’eau intégré humidifie la chambre pour réduire l’évaporation des échantillons, tout en protégeant l’unité contre les déversements et en incluant un drain pour faciliter le nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm
Vitesse de rotation 25 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité 6 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 81,3 cm
Hauteur (métrique) 165,1 cm
Largeur (métrique) 115,6 cm
Modèle Innova 43R
Plage de durée 0,01 à 99h59, en continu