Learn More
Eppendorf™ Congélateurs verticaux Innova
Code produit 11369884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
535 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11369884 535 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11369884 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur U94300001
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce congélateur pour le stockage et la conservation de tous types de matériaux biologiques. Les congélateurs verticaux Innova New Brunswick Scientific™ associent une mousse d’isolation traditionnelle aux panneaux d’isolation sous vide afin d’offrir une technologie ULT fiable et durable permettant de stocker vos échantillons en toute sécurité.
  • Les panneaux d’isolation sous vide permettent d’augmenter la capacité interne avec le même encombrement que les congélateurs à mousse traditionnels
  • Les portes intérieures sont étanches et isolées, créant ainsi 3 compartiments séparés minimisant la perte d’air froid lorsque vous accédez à vos échantillons
  • Panneau de contrôle LED encastré, facile à lire, à hauteur des yeux, et statut d’alarme avec outils diagnostics SMART PLUS™ intégrés
  • Le système diagnostic SMART PLUS affiche des codes d’erreur permettant aux ingénieurs de réaliser des diagnostics précis par téléphone, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Chaque tablette est réglable en hauteur, offrant ainsi une flexibilité de stockage supplémentaire
  • Ventilation spéciale sous vide avec piston disposé ergonomiquement au niveau de la taille pour permettre un accès immédiat à votre congélateur
  • Les portes intérieures peuvent être retirées rapidement et sans outils pour un dégivrage plus facile et plus rapide
  • Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier avec revêtement par pulvérisation
  • Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent aux autres joints de rester flexibles à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace, facilitant ainsi l’accès aux échantillons
  • Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur
Capacité (métrique) 535 L
Gamme de températures -86°C
Porte intérieure Oui
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Étagères de porte Oui
Modèle Vertical, U535
À utiliser avec (équipement) Congélateurs à températures ultra-basses adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques :bactéries, cellules, spores, pollens, protozoa, composants sanguins, ADN, tissus utilisés uniquement dans la recherche, conservation des produits chimiques ou des matériaux
Dimensions (P x l x H) intérieures 61,5 x 64 x 136,5 cm
Profondeur (métrique) extérieure 86,7 cm
Hauteur (métrique) extérieure 195 cm
Hauteur (métrique) intérieure 136,5 cm
Largeur (métrique) extérieure 80 cm
Largeur (métrique) intérieure 64 cm
Tension 115 V
Fréquence 60 Hz
Puissance 720 w
Réfrigérant Oui
Poids (métrique) 250 kg