Learn More
Cole-Parmer™ Anse d’inoculation, platine
Code produit 11719679 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11719679 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719679 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0185004
Expédition estimée: 22-12-2026
Fil de platine et d’iridium fabriqué avec précision pour le transfert des cultures bactériennes.
  • Anse platine idéale pour le transfert de cultures bactériennes.
  • Fabriquée en fil de platine B&S avec 15 % d’iridium pour la rigidité, ce qui permet d’obtenir un fil plus fin pour le travail délicat.
  • Les anses sont fusionnées pour former un cercle parfait avec une tolérance interne de ± 0,02 mm afin d’assurer une distribution précise.
  • Commander séparément une anse isolée et un support.
Spécification
Diameter (Metric) Inside 2 mm
Longueur (métrique) 45 mm
Matériau Platine Iridium
Jauge 24