Learn More
Heathrow Scientific™ Aiguille / Anses d’inoculation
Code produit 16310786 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1 μl
10 μl
Matériau:
ABS
Polypropylène
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Matériau Conditionnement
16310786 10 μl ABS 1000 pièces
16380776 1 μl Polypropylène 1000 pièces
16390776 1 μl ABS 1000 pièces
16300786 10 μl Polypropylène 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16310786 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS81121D
Expédition estimée: 10-12-2026
Offrir la possibilité de disséminer ou de prélever des colonies et des cultures sans risque de contamination par aiguille/boucle d'inoculation.
  • Utilisez l’extrémité des anses pour ensemencer uniformément une surface de gel
  • Utilisez l’extrémité de l’aiguille pour éliminer les colonies
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
  • Stérile
  • Jetable
Spécification
Jetable Usage unique
Volume 10 μl
Longueur (impériale) 7,9 in
Longueur (métrique) 20 cm
Matériau ABS
Stérilité Stérile
Dimensions Standard
Couleur Bleu
Type de produit Anse et aiguille d’inoculation, rigides
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Étalement, prélèvement et transfert de colonies ou de cultures