Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en T
Code produit 11749515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1500/boîte
500/boîte
Conditionnement:
1500 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11749515 1500/boîte 1500 pièces
11774166 500/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11749515 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur ETAT03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.98€
    690.45€ / 1500 pièces
    Économisez 61.53€
    8% de réduction
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les étaleurs d’inoculation en forme de T Gosselin™ sont en PS.
  • Plus de précision
  • Produit stérile et jetable
  • Conditionnés en sachets à glissière inviolables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Couleur Vert
Longueur (métrique) 148 mm
Quantité 1500/boîte
Forme En T