Learn More
WTW™ pH-mètre de paillasse inoLab™ 7110
Code produit 11721435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
3 in 1 pH electrode
Non inclus
Électrode combinée de pH
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
11721435 Non inclus 1 pièce
11731381 3 in 1 pH electrode 1 pièce
11315262 Électrode combinée de pH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11721435 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1AA110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1108.69€
    825.00€ / 1 pièces
    Économisez 283.69€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un pH-mètre de laboratoire simple et facile à utiliser pour les mesures de routine avec des résultats de mesure reproductibles et une précision accrue.
  • Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
  • Fonctionnement sécurisé : les fonctions automatisées réduisent le nombre de clés
  • Précision de mesure accrue grâce à la minuterie d’étalonnage avec des rappels périodiques pour l’étalonnage
  • Convient parfaitement aux mesures de routine en laboratoire, où la documentation automatique n’est pas une priorité
  • Surface lisse et facile à nettoyer
  • Disponible en un seul instrument de mesure, en tant qu’ensemble avec une électrode standard avec capteur T intégré, ou en tant qu’ensemble avec une électrode de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Prise DIN, alimentation universelle, bras d’électrode et manuel d’utilisation
Précision (température) ±0,1K
Précision (mV) ±0,3, ±1
Précision (pH) ±0,005, ±0,01
Détails de la gestion des données Mémoire d’étalonnage de l’enregistrement actuel
À utiliser avec (application) Idéal pour les mesures de routine dans le laboratoire où la documentation automatique n’est pas prioritaire et pour le fonctionnement CA et en batterie
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) -2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005
Gamme (mV) ±1 200, ±0,3
Résolution (mV) ±(1 200,0 ±0,3 mV)
Calibration Points 1 à 3
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité CE, cETLUS
Poids (métrique) 1 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique Adaptateur secteur ou quatre piles AA
Type de sonde Non inclus
Compensation thermique Automatique
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Capteur DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane
Type PH-mètre de paillasse
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 190 mm
Profondeur (métrique) 80 mm