Learn More
WTW™ Conductimètre de paillasse Cond 7110 inoLab™
Description
- Simplicité d’utilisation
- Convient à une large gamme d’applications avec des cellules de mesure standard et spéciales
- Convient aux mesures de l’eau pure selon la pharmacopée
- Avec un grand écran et de nombreuses fonctions
- Les paramètres tels que la salinité, la résistance spécifique et les TDS couvrent la détermination des valeurs non mesurées tous les jours
- La connexion de diverses cellules de mesure spéciales vous permet de tout mesurer, de l’eau pure aux solutions hautement concentrées
Spécification
Spécification
| Comprend | Instrument de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation.Comprend la cellule de conductivité en graphite à 4 électrodes TetraCon™ 325, étalon de conductivité KCl de 0,01 mol/l |
| Précision (conductivité) | ±0,5 % de la valeur |
| Constante de cellule | 0,450 à 0,500 cm–1, 0,09 à 0,110 cm–1, 0,800 à 0,880 cm–1, 0,25 à 2,5 cm–1, fixe 0,01 cm–1 |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Gamme (conductivité) | 0 μS/cm à 1000 mS/cm |
| Résolution (conductivité) | Jusqu’à 3 chiffres |
| Compensation thermique | nLF, linéaire de 0,000 à 3,000 %, peut être désactivé |
| Gamme (salinité) | 0 à 70 ppt |
| Gamme (TDS) | 0 à 1999 mg/l |
| Résolution (TDS) | Jusqu’à 3 chiffres |
| Afficher plus |