Learn More
WTW™ Instruments de mesure de paillasse numérique multi-paramètres inoLab™
Code produit 13593940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur optique IDS DO
Cellule de conductivité
Non inclus
Électrode de pH SenTix 940
Électrode de pH SenTix 980
Électrode de pH, cellule de conductivité
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de sonde Unit Size
13593940 Non inclus 1 pièce
12623800 Électrode de pH, cellule de conductivité 1 pièce
12636637 Capteur optique IDS DO 1 pièce
13503950 Électrode de pH SenTix 940 1 pièce
13513950 Électrode de pH SenTix 980 1 pièce
13523950 Cellule de conductivité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13593940 Supplier WTW™ Supplier No. 1FD350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1368.00€ / 1 pièces
    Économisez 137.00€
    9% de réduction
View all promotions
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une précision de mesure sans compromis des mesures numériques du pH, de l’ORP, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire à l’aide des instruments de mesure de paillasse numériques multi-pa
  • Parfaitement adapté aux mesures numériques du pH, du potentiel d’oxyréduction, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire
  • La technologie IDS permet des mesures optimisées et une documentation efficace de la manière la plus simple
  • Offre la solution appropriée pour les mesures de pH, d’ORP, d’oxygène dissous et de conductivité dans le laboratoire
  • Précision de mesure sans compromis
  • Compatible sans fil, reconnaissance numérique des capteurs, évaluation intelligente des capteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sorties Mini-USB
Précision (conductivité) ±0,05 % des mesures
Précision (DO) ±0,05 % des mesures
Précision (mV) ±0,3 ou 0,05 % des mesures
Précision (pH) ±0,005
Points d’étalonnage (conductivité) 1
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Certifications/Conformité cETLus, CE
Détails de la gestion des données 500 en manuel / 5000 en automatique avec horodatage de l’heure et de la date
Type d’affichage LCD
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Gamme (mV) ± 1200 mV
Gamme (pH) -2 à 20,001
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Gamme (TDS) 0 à 1 999 mg/l
Résolution (pH) 0,1 / 0,01 / 0,001
Comprend Appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, logiciel et câble USB
Modèle inoLab Multi 9310 IDS
Alimentation électrique 4 piles AA de 1,5 V
Type de sonde Non inclus
Type de produit Système multiparamétrique numérique de paillasse
Gamme (OD) 0 à 90 mg/l
Résolution (conductivité) 3 chiffres significatifs
Résolution (OD) 3 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1mV
Résolution (résistivité) 3 chiffres significatifs
Résolution (salinité) 3 chiffres significatifs
Résolution (TDS) 3 chiffres significatifs
Précision de la température ± 0,1
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Résolution de la température 0,1
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24 x 19 cm (l x H)
Largeur (métrique) 24 cm
Hauteur (métrique) 19 cm
Profondeur (métrique) 8 cm
Poids à l’expédition (métrique) 8 kg
Tension 100/240V
Fréquence 50/60 Hz