Learn More
WTW™ Instruments de mesure de l’oxygène inoLab™
GREENER_CHOICE
Code produit 15103645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
CellOx™ 325
Néant
StirOx™ G
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
15103645 CellOx™ 325 1 pièce
11731426 Néant 1 pièce
12693066 StirOx™ G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15103645 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1BA301
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une mesure optimale de l’oxygène dissous grâce aux sondes à oxygène galvanique éprouvées.
  • Pour mesurer l’OD (oxygène dissous) avec les capteurs OD galvaniques éprouvés
  • Appareil de mesure de paillasse avec fonction de documentation pour l'oxygène dissous – domaine environnemental (DBO), applications industrielles telles que la recherche pharmaceutique, les boissons et l'alimentation
  • Jusqu’à 10 étalonnages récupérables
  • Mesure la pression partielle, la concentration et la saturation
  • Correction intégrée de la salinité pour mesurer les échantillons à teneur en sel
  • Mesure de l’oxygène pertinente à l’application par trois sondes à oxygène sélectionnables
  • Mesures précises basées sur la compensation automatique de la pression d’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la mesure de l’oxygène dissous avec les capteurs galvaniques d’oxygène dissous éprouvés
Gamme de pression 0,0 à 200, 0 à 1 250 mbar
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD graphique rétroéclairé
Mémoire Jusqu’à 10 étalonnages récupérables
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP 43
Dimensions (L x l x H) 9,12 x 7 x 2,37in
Poids (métrique) 0,8 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH rechargeables 4 x 1,2 V, 100/240 V, 50/60 Hz
Résolution de la pression 0,1, 1
Type de sonde CellOx™ 325
Gamme (OD) 0,00 à 90 mg/l
Résolution (OD) 0,01 à 0,1 mg/l
Température (métrique) en fonctionnement –5°C à +105°C
Autonomie de la batterie Jusqu’à 800 heures
Longueur (métrique) 23,1 cm
Largeur (métrique) 17,7 cm
Hauteur (métrique) 60,1 cm
Précision (DO) ± 0,5 %
Tension 100 / 240 V
Fréquence 50/60 Hz