Learn More
WTW™ pH-mètres de paillasse inoLab™
GREENER_CHOICE
Product Code. 11331832
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) unitSize
11331832 290 x 190 x 80 mm 1 pièce
11344093 240 x 190 x 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11331832 Supplier WTW™ Supplier No. 1AA310P
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez des mesures de précision du pH et d’ORP grâce à la fonction de documentation à utiliser dans l’assurance qualité, l’industrie pharmaceutique et partout où la documentation prise en charge par la BPL est requise.
  • Un pH-mètre précis avec fonction de documentation à utiliser dans l’assurance qualité, l’industrie pharmaceutique et partout où la documentation prise en charge par la BPL est requise
  • Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
  • Surveillance de la plage de mesure optimale via la fonction CMC
  • Fonctionnement sûr et pratique via les menus texte dans un écran graphique lumineux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Comprend Connecteur DIN pour les mesures / la documentation selon les exigences BPL / AQA, pile, alimentation universelle, support, manuel d’utilisation, CD-ROM comprenant le logiciel, câble USB, imprimante thermique intégrée
Précision (température) ±0,1K
Précision (mV) ±0,3, ±1
Précision (pH) ±0,005, ±0,01
Détails de la gestion des données Jusqu’à 10 enregistrements de la mémoire d’étalonnage, 500 ensembles de données manuels / 5000 mémoires automatiques
À utiliser avec (application) Pour les mesures / la documentation selon la norme GLP / AQA, fonctionnement CA et à piles
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) -2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005
Gamme (mV) ±1 200, ±0,3
Résolution (mV) ±(1 200,0 ±0,3 mV)
Calibration Points 1 à 3
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité CE, cETLUS
Indice IP IP43
Dimensions (L x l x H) 290 x 190 x 80 mm
Poids (métrique) 0,8 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique Quatre piles AA 1,5 V ou quatre piles NiMH 1,2 V
Gamme d’humidité relative Moyenne annuelle :< 75 %, 30 jours/an :95 %, Autres jours :85%
Compensation thermique Automatique / manuel
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 55°C
Capteur DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane
Type PH-mètre de paillasse
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h sans rétro-éclairage, 150 h avec rétro-éclairage