Learn More
WTW™ pH-mètres de paillasse inoLab™
GREENER_CHOICE
Code produit 11344093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11344093 240 x 190 x 80 mm 1 pièce
11331832 290 x 190 x 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11344093 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1AA310
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des mesures de précision du pH et d’ORP grâce à la fonction de documentation à utiliser dans l’assurance qualité, l’industrie pharmaceutique et partout où la documentation prise en charge par la BPL est requise.
  • Un pH-mètre précis avec fonction de documentation à utiliser dans l’assurance qualité, l’industrie pharmaceutique et partout où la documentation prise en charge par la BPL est requise
  • Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
  • Surveillance de la plage de mesure optimale via la fonction CMC
  • Fonctionnement sûr et pratique via les menus texte dans un écran graphique lumineux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Connecteur DIN pour les mesures / la documentation selon les exigences BPL / AQA, pile, alimentation universelle, support, manuel d’utilisation, CD-ROM comprenant le logiciel et câble USB
Précision (température) ±0,1K
Précision (mV) ±0,3, ±1
Précision (pH) ±0,005, ±0,01
Détails de la gestion des données Jusqu’à 10 enregistrements de la mémoire d’étalonnage, 500 ensembles de données manuels / 5000 mémoires automatiques
À utiliser avec (application) Pour les mesures / la documentation selon la norme GLP / AQA, fonctionnement CA et à piles
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) -2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005
Gamme (mV) ±1 200, ±0,3
Résolution (mV) ±(1 200,0 ±0,3 mV)
Calibration Points 1 à 3
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité CE, cETLUS
Indice IP IP43
Dimensions (L x l x H) 240 x 190 x 80 mm
Poids (métrique) 0,8 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique Quatre piles AA 1,5 V ou quatre piles NiMH 1,2 V
Gamme d’humidité relative Moyenne annuelle :< 75 %, 30 jours/an :95 %, Autres jours :85%
Compensation thermique Automatique / manuel
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Capteur DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane
Type PH-mètre de paillasse
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h sans rétro-éclairage, 150 h avec rétro-éclairage