Learn More
Inosine, MedChemExpress
Description
Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inosine |
| CAS | 58-63-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H12N4O5 |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (93.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1)O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.23 |
| Poids de la formule | 268.23 |
| Afficher plus |