Learn More
(-)-Inosine, TRC
Code produit 30012781
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
1 kg
Conditionnement:
1g
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012781 50 g 50g
30009142 1 kg 1kg
17909274 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI66100050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-63-9
Formule moléculaire C10 H12 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 268.23
Synonyme 9-β-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.)
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Inosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 268.0808
Pourcentage de pureté >95%