Learn More
Greiner Bio-One Récipient conique pour la reproduction d’insectes (Drosophila)
Code produit 13067683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Capacité (métrique):
28 ml
68 mL
Conditionnement:
605 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Capacité (métrique) Conditionnement
13067683 Polystyrène 28 ml -
10160331 Polystyrène 68 mL 605 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13067683 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 205101
Expédition estimée: 19-02-2027
Idéal pour la culture des Drosophila melanogaster.
  • Partie inférieure du récipient en polystyrène ou en polypropylène
  • Compatible avec un bouchon en céaprène perméable au gaz fabriqué en matériau hydrofuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Conique
Capacité (métrique) 28 ml
Diamètre (métrique) externe 26 mm
À utiliser avec (application) Culture de Drosophila melanogaster
Hauteur (métrique) 64 mm
Matériau Polystyrène
Type Récipient de reproduction pour Drosophila