Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 13112280 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95 mm
120 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
13112280 95 mm 1 pièce
13192270 120 mm 1 pièce
13102280 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13112280 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3830290
Expédition estimée: 09-09-2026
Spécification
Type de produit Insert
À utiliser avec (équipement) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 supports, 70 mmH, espacement de 26 mm
Profondeur (métrique) 445 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Largeur (métrique) 485 mm
Quantité 1 de chaque