Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 13192270 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95 mm
120 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13192270 120 mm 1 pièce
13112280 95 mm 1 pièce
13102280 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13192270 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3830270
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Type de produit Insert
À utiliser avec (équipement) 38 boîtes de Pétri de 100 mm de diamètre, à utiliser dans le panier supérieur ou inférieur
Profondeur (métrique) 445 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Largeur (métrique) 460 mm
Quantité 1 de chaque