Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 15430565 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
46 flacons Erlenmeyer
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15430565 46 flacons Erlenmeyer 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15430565 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 5892360
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Unité mobile E 960/1 pour un chargement optimal des flacons Erlenmeyer à col large
  • Équipé de 20 crochets à ressort larges et 26 petits
  • Convient aux flacons Erlenmeyer et aux éprouvettes de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert / module pour verrerie à col large
Couleur Acier inoxydable
Capacité 46 flacons Erlenmeyer
À utiliser avec (équipement) Cabines de lavage, laboratoire
Profondeur (métrique) 522 mm
Hauteur (métrique) 185 mm
Largeur (métrique) 357 mm