Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 15440565 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
522 x 357 x 155 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15440565 522 x 357 x 155 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15440565 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 5848300
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insert E 963 pour un chargement optimal des béchers de 250 ml ou moins
Équipé de 33 x 3 tiges de maintien pour béchers jusqu’à 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert / module pour béchers
Couleur Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Cabines de lavage, laboratoire
Dimensions (L x l x H) 522 x 357 x 155 mm
Hauteur (métrique) 155 mm
Longueur (métrique) 522 mm
Largeur (métrique) 357 mm