Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 15490565 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
572 x 150 x 371 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15490565 572 x 150 x 371 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490565 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 5337750
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insérez E 984 pour une grande variété d’ustensiles
Peut être équipé de supports différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Couleur Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Cabines de lavage
Dimensions (L x l x H) 572 x 150 x 371 mm
Hauteur (métrique) 371 mm
Longueur (métrique) 572 mm
Largeur (métrique) 150 mm