Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 10283223 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
210 lames
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10283223 210 lames 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10283223 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3808600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    376.00€ / 1 pièces
    Économisez 25.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Insert E 134 pour un chargement optimal de 210 lames
  • adapté à 210 lames
  • équipé de 26 compartiments à 26 x 11 mm, épaisseur de fil de 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert
Couleur Acier inoxydable
Capacité 210 lames
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 445 mm
Hauteur (métrique) 73 mm
Largeur (métrique) 200 mm