Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 10560672 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H) : 517 x 535 x 502 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10560672 Dimensions (P x L x H) : 517 x 535 x 502 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10560672 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3809410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unité mobile E 340 pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit
  • La moitié peut être équipée d’autres inserts
  • Équipés de 19 buses d’injecteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Unité mobile pour verrerie à col étroit
Couleur Acier inoxydable
Capacité 19 pièces de verrerie à col étroit
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 517 mm
Hauteur (métrique) 502 mm
Largeur (métrique) 535 mm