Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 12007076 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
445 x 180 x 110 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12007076 445 x 180 x 110 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12007076 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3203500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insert E 379 pour accueillir différents instruments
  • Fil de 0,8 mm, maillage de 1,7 mm, cadres de 5 mm
  • équipé de 2 poignées
  • Pour une utilisation dans le panier supérieur et inférieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Couleur Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, médical
Dimensions (L x l x H) 445 x 180 x 110 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) 445 mm
Largeur (métrique) 180 mm