Learn More
Miele Professional™ Insert E 403
Product Code. 10262002 Shop All Miele Products
Change view
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 200 x 445 x 35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10262002 Dimensions (P x L x H) : 200 x 445 x 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10262002 Supplier Miele Professional™ Supplier No. 3830430
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Insert E 403 pour un chargement optimal de 105 verres de montre
  • Convient à 105 verres de montre Ø 50-60 mm
  • équipé de 36 barres espacées de 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert / module pour verres de montre
Couleur Acier inoxydable
Capacité 105 verres de montre
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, médical
Profondeur (métrique) 445 mm
Hauteur (métrique) 35 mm
Largeur (métrique) 200 mm