Learn More
Miele Professional™ Insérer 1/4 pour lave-vaisselle de laboratoire
Code produit 10282641 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10282641 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10282641 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12667340
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insérer E 103/1 pour le chargement optimal des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.
  • Convient pour un maximum de 200 tubes à essai
  • divisée en 6 surfaces
  • la largeur de la maille est de 8 x 8 mm
  • couvercle A 13 inclus
  • À utiliser avec PG8583, PG8593
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier en mailles
Modèle A 13
À utiliser avec (équipement) Paniers supérieurs ou inférieurs
Profondeur (métrique) 320 mm
Hauteur (métrique) 102 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Quantité 1 de chaque