Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 10384531 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10384531 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10384531 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3808390
Expédition estimée: 30-12-2026
Insert E 110 pour un chargement optimal des béchers de 250 à 600 ml
  • Convient à 10 béchers en verre entre 250 et 600 ml
  • équipé de 10 x 3 barres de renforcement
  • Pour une utilisation dans le panier inférieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert, moitié
Modèle E 110
À utiliser avec (équipement) 10 béchers, 250 to 600mL
Profondeur (métrique) 460 mm
Hauteur (métrique) 175 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Quantité 1 de chaque