Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 10458922 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10458922 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10458922 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12667390
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insert E 139/1 pour un chargement optimal des tubes à essai de 12 x 200 mm ou moins
  • Convient aux tubes à essai
  • la largeur de maille est de 9 x 9 mm
  • y compris couvercle A 13
  • divisé en 6 surfaces
  • Pour une utilisation dans le panier inférieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert, quart
Modèle E 139/1
À utiliser avec (équipement) panier inférieur
Profondeur (métrique) 320 mm
Hauteur (métrique) 223 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Quantité 1 de chaque