Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit 13111514 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13111514 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13111514 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3808320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.63€
    213.00€ / 1 pièces
    Économisez 172.63€
    44% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Insert pour un chargement optimal des flacons à col large, etc.
  • Équipé de 26 petits crochets à ressort x 105 mm de hauteur
  • La distance entre les crochets à ressort est d’environ 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert, moitié
Modèle E 106/1
À utiliser avec (équipement) Flacons, cylindre gradué, flacons, etc.
Profondeur (métrique) 410 mm
Hauteur (métrique) 116 mm
Largeur (métrique) 195 mm
Quantité 1 de chaque