Learn More
Elma™ Insérer les couvercles
Code produit 17891357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17891357 150/180/300 1 pièce
17881357 30/40 1 pièce
17831297 60 1 pièce
17861297 80 1 pièce
17811367 100/120 1 pièce
17831347 180 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17891357 Fournisseur Elma™ Code fournisseur 1110260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    47.61€ / 1 pièces
    Économisez 16.39€
    25% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Le couvercle intérieur contient deux anneaux en caoutchouc et est conçu pour suspendre les tasses ou les verres de nettoyage dans le panier de nettoyage.
  • Elma Les appareils à ultrasons peuvent fonctionner avec ou sans couvercle
  • Pour un fonctionnement plus efficace, Elma propose différents couvercles d'insert fabriqués en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer
  • Les housses permettent de nettoyer simultanément des objets fabriqués à partir de matériaux différents. – mais séparément
  • Utilisés correctement, tous Elma Les inserts contribueront à prévenir les dommages à la cuve à ultrasons et prolongeront ainsi la durée de vie du nettoyeur à ultrasons.
  • Permet le nettoyage avec des fluides agressifs
  • Prolonge la durée de vie de l'unité
Spécification
Type de produit Couvercle
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic Medicina, Elmasonic PAG, Elmasonic S, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL
Matériau Acier inoxydable
Modèle 150/180/300