Description
- Convient à 8 béchers en verre entre 600 et 1000 ml
- équipé de 8 x 3 barres de renforcement
- Pour une utilisation dans le panier inférieur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert, moitié |
| Modèle | E 111 |
| À utiliser avec (équipement) | 8 béchers, 600 à 1 000 ml |
| Profondeur (métrique) | 460 mm |
| Hauteur (métrique) | 205 mm |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Quantité | 1 de chaque |