Learn More
Cytiva Libération d’inserts
Description
- Utilise des membranes filtrantes multicouches et haute performance exclusives
- Les plaques permettent d’économiser du temps, de renforcer les performances et d’améliorer les flux de travail rationalisés
- Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement à fond en V et un couvercle
Spécification
Spécification
| Description | EFA :15,2 cm2 |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils centrifuges Jumbosep™ |
| Matériau (membrane) | PES |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 20 à 60 mL (échantillon) |