Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Multi
Code produit 15326287 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0 ml
0,5 ml
1 ml
1,5 mL
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15326287 2 mL 1 pièce
11931571 0 ml 1 pièce
11807281 0,5 ml 1 pièce
11817281 1 ml 1 pièce
15316287 1,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15326287 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53580020
En stock
Les inserts en acier inoxydable V4A pour Buerkle™ Novartos Multi sont parfaitement adaptés et peuvent être facilement remplacés. Les inserts sont disponibles en volumes compris entre 0 et 2,0 ml.
  • Adaptation précise
  • Peut être facilement remplacé
  • Acier inoxydable (AISI 316L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Inserts
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
À utiliser avec (équipement) Novartos Multi