Description
Obtenez des réponses homogènes à une vitesse sans précédent. Des mesures simples aux recherches les plus sophistiquées, le logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ 2 améliore les capacités de votre spectrophotomètre UV-visible. Doté d’outils analytiques puissants pour interpréter instantanément les informations, le logiciel INSIGHT 2 vous permet de créer des procédures d’AQ/CQ personnalisées afin d’éliminer les opérations manuelles coûteuses et d’augmenter votre productivité en laboratoire. Ajoutez le logiciel Security Suite au logiciel INSIGHT 2 pour aider votre laboratoire à respecter les réglementations FDA 21 CFR Part 11 pour le contrôle d’accès des utilisateurs et les signatures numériques.
Analyse AQ/CQ rationalisée :
- Les options de calcul automatisé des résultats éliminent les calculs manuels et réduisent les erreurs utilisateur.
- Des affichages graphiques détaillés des courbes d’étalonnage et des graphiques d’analyse d’échantillons permettent de vérifier visuellement et rapidement l’adéquation du système et les tendances des données.
- Les limites de contrôle et l’interprétation automatisée des réussites/échecs fournissent des résultats immédiats conformes.
- Scanning Quant comprend la possibilité d’effectuer plusieurs calculs et d’extraire des paramètres pour créer une image analytique complète, améliorant ainsi l’expérience de développement des méthodes.
Applications de recherche simplifiées :
- Nombreuses options de collecte de données et de fonctions graphiques.
- L’analyse de pics préprogrammée et les outils de traitement spectral pratiques facilitent l’identification et la quantification des échantillons pour les mesures de balayage.
- L’ajustement de courbe multi-étapes et les modes de réaction consécutifs offrent des options complètes d’ajustement des données pour les expériences cinétiques.
- Des fonctions d’analyse mathématique sophistiquées, notamment des dérivés et le lissage, permettent un affichage personnalisé des données.
- La fonction de fusion des classeurs permet une comparaison rapide et pratique des données issues de plusieurs expériences.
Accessoires intégrés :
- Les accessoires automatisés permettent un contrôle complet pour des performances supérieures grâce aux exigences avancées de manipulation des échantillons.
- Les outils d’étalonnage et d’alignement garantissent un fonctionnement optimal des accessoires.
- Les accessoires de contrôle de la température contrôlent et surveillent la température de réaction en huit positions.
- Le système d’aspiration programmable, le passeur ou l’échantillonneur automatique effectue facilement des activités à haut débit.
- Les modules mains libres de vérification des performances et d’étalonnage des accessoires sont conçus pour le système d’aspiration SMART ou pour le passeur linéaire 8 cuves.
INSIGHT avec sécurité, en option :
Pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données et pour aider votre laboratoire à satisfaire la norme 21 CFR Part 11 ou d’autres réglementations, sélectionnez le logiciel INSIGHT 2 avec sécurité qui associe le logiciel INSIGHT au logiciel Thermo Scientific Security Suite.
Security Suite est un ensemble complet d’outils de sécurité des données qui vous permet d’effectuer les tâches suivantes :
- Limiter et contrôler l’accès aux fonctions et outils du logiciel INSIGHT et d’autres applications d’instruments.
- Définir et gérer les stratégies de sécurité pour garantir une gestion adéquate des données.
- Personnaliser et appliquer les signatures numériques pour établir la responsabilité.
- Enregistrer et afficher les événements de sécurité.
Le logiciel Security Suite peut être utilisé pour gérer un système unique ou pour gérer plusieurs instruments d’un réseau. Après l’installation, la configuration des applications INSIGHT pour la sécurité ne prend que quelques instants.
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel INSIGHT2 avec Security Suite |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres séries Evolution 200 et 350 |
| Comprend | Logiciel Thermo Scientific Security Suite |