Learn More
Vision Engineering™ Microscope d’inspection
Code produit 11926144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Mantis Compact
Mantis Elite
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
11926144 Mantis Compact 1 pièce
11946144 Mantis Elite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11926144 Fournisseur Vision Engineering™ Code fournisseur MCUNI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6047.59€
    2590.92€ / 1 pièces
    Économisez 3456.67€
    57% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stéréomicroscope Mantis
• Grand écran de visualisation
• Compact = 2 objectifs 4x et 6x
• Elite = 5 objectifs 4x à 20x
• Bras articulé ou statif de table
• Eclairage LED anti-reflets
• Conçu pour les observations longues, les stéréomicroscopes Mantis réduisent la fatigue de l'utilisateur grâce à:
• Grand écran de visualisation sans contact
• Visualisation à hauteur des yeux
• Liberté de mouvement de la tête
• Manipulation de pièces sous objectif
• Idéal dans les industries manufacturières en électronique, mécanique, plasturgie… et les laboratoires industriels, pharmaceutiques…
• 2 versions
• Mantis Compact: révolver 1 objectif parmi 4x et 6x
• Mantis Elite: révolver 2 objectifs parmi 4x, 6x, 8x, 10x, 15x et 20x
• 2 statifs
• Sur bras articulé contre-balancé, à visser sur la table
• Sur statif à poser
• Distance de travail
• Correspond à l'espace libre sous l'objectif une fois la mise au point établie
• Elle permet l'utilisation d'instruments: fer à souder, pince, bistouri… pendant l'observation
• Eclairage LED
• Remplace efficacement l'éclairage halogène traditionnel avec les avantages suivants:
• Haute intensité lumineuse 4000 à 9400 Lux
• Longue durée de vie jusqu'à 10000 h, éclairage anti-reflets, pour observation de parties métalliques: circuits imprimés, marquage de tôles…
• Stéréomicroscope Mantis Compact
• Révolver 1 objectif parmi 4x et 6x
• Statif à bras articulé pour observation de pièces volumineuses sans perte de place ou statif de table pour utilisation sur table, établi…
• Mantis Compact
• Accessoires obligatoires objectifs ci-contre.
Spécification
Modèle Mantis Compact