Learn More
BRAND™ Fenêtres d’inspection pour Titrette™
Code produit. 10576265 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
À utiliser avec Titrette™
Code produit. 10576265
Marque: BRAND™ 6783
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une fenêtre transparente et une fenêtre de couleur ambrée. Pour la protection des milieux sensibles à la lumière, remplacez la fenêtre d’inspection transparente par la fenêtre de couleur ambrée.
  • En plastique
  • À utiliser avec Titrette™
  • Une fenêtre transparente et une fenêtre de couleur ambrée incluses
  • La fenêtre de couleur ambrée empêche d’endommager les milieux sensibles à la lumière
  • Fournies en boîte de deux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambre, transparent
À utiliser avec (équipement) Protection des milieux sensibles à la lumière
Matériau Plastique
Nb par paquet Ensemble de 2
Type Fenêtre d’inspection