missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Enhancer Solution
Description
- Le mélange de lyse cellulaire 5x est utilisé pour lyser les cellules en présence d’un milieu de culture et est généralement utilisé pour lyser les cellules non adhérentes
- Diluez le mélange de lyse cellulaire 5x dans 5 fois son volume d’eau pour effectuer un mélange de lyse cellulaire 1x
- Le mélange 1x permet de lyser les cellules après l’élimination du milieu de culture. Il est généralement utilisé pour lyser les cellules adhérentes ou les cellules non adhérentes qui ont été récoltées par centrifugation
- Le mélange de lyse doit être utilisé comme diluant pour toute dilution des lysats cellulaires requis
- Le complément du mélange de lyse cellulaire avec des composants supplémentaires (par exemple, inhibiteurs de protéases, agents chélateurs, détergents) doit être testé au cas par cas pour que la compatibilité avec les dosages ELISA InstantOne soit assurée
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Quantité | 100 ml |
| Type de réactif | Amplificateurs de signal |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Application validée | ELISA |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?