Description
Includes:
- Instrument Controller
- Spectral license for 3D data acquisition of diode-array UV and unit-resolution MS spectra
- Fraction collection
Spécification
Spécification
| Type | Chromatography Software |
| À utiliser avec (équipement) | LC, IC, and GC Instruments and Accessories |
| Certifications/Conformité | 21 CFR |
| Gamme de produits | Chromeleon 7 |
| Système d’exploitation | Windows 11 |
| Quantité | 1 Ea. |