Learn More
Speirs Robertson™ Plateforme d’isolement des instruments
Code produit 11969434
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11969434 30 x 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11969434 Fournisseur Speirs Robertson™ Code fournisseur AMDSR 90x75SS
Expédition estimée: 11-02-2027
Améliore les performances des instruments sensibles en les protégeant des vibrations. La plateforme d’isolement des instruments Speirs Robertson™ est simple à installer, facile à utiliser et sans entretien.
  • Isolateurs en sorbothane
  • Améliore les performances des instruments en éliminant les vibrations
  • Convient aux instruments pesant jusqu’à 25 kg
  • Combinaison d’isolateurs et d’une construction en couches insonorisées
  • Plan de travail en acier inox sans soudure de qualité pharmaceutique (finition RA 0.3)
  • Résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
Spécification
Dimensions (L x l) 30 x 45 mm