Learn More
SHP Steriltechnik AG Programme d’instruments + de refroidissement
Code produit 31908823
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908823 Autoclaves 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908823 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 20.0000.000.170
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Un programme spécial permet de stériliser rapidement les instruments, suivi d’un refroidissement contrôlé. Il protège les instruments sensibles contre les dommages causés par la chaleur et permet de les manipuler immédiatement après le processus d’autoclavage.
  • Stérilisation des instruments médicaux et de laboratoire
  • Refroidissement contrôlé pour protéger les matériaux sensibles à la chaleur
  • Pénétration uniforme de la vapeur pour une stérilité fiable
  • Résultats reproductibles pour des applications en laboratoire et cliniques
Spécification
À utiliser avec (équipement) Autoclaves
Type de produit Logiciel